Learn More
Motic™ MHV-5 optische Beobachtungsbrücke, fünf Köpfe, BA210/BA310
Mehrkopf-Anzeigesystem, geeignet für BA210- und BA310-Mikroskope. Motic™ MHV-5 Optische Brücke mit fünf Köpfen, BA210/BA310 erleichtert die Betrachtung durch bis zu 5 Einzelpersonen.
Marke: Motic™ 1101001903082
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- LED-Zeiger am Hauptgerät.
- Höhenverstellbare Stütze für Sekundärgerät (2 Stück).
- Vier zusätzliche Köpfe und vier Paar Okulare erforderlich.
Spezifikation
Fünf-Kopf-Beobachtungsbrücke | |
Mikroskope BA210/BA310 | |
LED-Zeiger am Hauptgerät. |