Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep H-2 Kb Ovalbumin (SIINFEKL)
GREENER_CHOICE
IBA Lifesciences GmbH MHC I-Strep H-2 Kb Ovalbumin SIINFEKL ist für die Fluoreszenzfärbung/FACS sowie für die magnetische Isolierung Antigen-spezifischer (CD8+) T-Zellen geeignet.
Marke:  IBA Lifesciences 6-7015-001
Artikelnummer. 15623908
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • MHC I-Strep H-2 Kb; Ovalbumin (SIINFEKL) ist ein rekombinant exprimiertem MHC-Klasse-I-Molekül, das ein Peptid aus einem Ovalbumin darstellt.
  • Unser MHC I Streptamer™ Ansatz basiert auf unserer Strep-Tag-Technologie und ermöglicht eine reversible antigen-spezifische T-Zellmarkierung.
  • Ein mit dem MHC I-Strep zusammengefasstes Twin-Strep™ Tag ermöglicht die Multimerisierung von MHC I-Komplexen auf einem Strep-Tactin™ -Backbone, was zur Bildung von MHC I Streptamern führt.
  • Zur Multimerisierung von MHC I-STREPs können Strep-Tactin™ TACS Agarose-Säulen, Strep-Tactin™ magnetische Mikrobeads oder fluorophore-konjugierte Strep-Tactin™ verwendet werden.
  • Dies ermöglicht eine chromatographische oder magnetische Isolierung oder Zellfärbung der Affinität für die Analyse und Sortierung der Durchflusszytometrie (FACS), je nach den experimentellen Anforderungen.
  • Die Zugabe von Biotin kehrt die Multimerisierung von MHC-Klasse-I-Molekülen um, was zu ihrer Dissoziation von den Zielzellen führt.
  • Die daraus resultierenden label-freien Zellen sind äußerst lebensfähig und voll funktionsfähig.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    40 μl
    Fluoreszierendes Reagenz zum Färben und magnetischen Markieren und Isolieren von T-Zellen
    40 μL
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    IBA Lifesciences MHC I-Strep H-2 Kb Ovalbumin (SIINFEKL) > Fassungsvermögen: 40 μ l