Learn More
Mevastatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493959
25 mg, 25 Milligramm
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
CAS: 73573-88-3 | C23H34O5 | 390.52 g/mol
Mevastatin (Compactin) inhibits HMGCR (HMG-CoA reductase) , induces apoptosis which in turn inhibits isoprenoid biosynthesis and therefore blocks protein isoprenylation and reduces plasma cholesterol levels in humans. Mevastatin causes cells to arrest early in the G1 phase. Mevastatin is a close structural analog of lovastatin and both agents have the same biochemical and pharmacological activities. Mevastatin is inactive in cell-free assays. In cells however, it is hydrolyzed to the active free acid form by intracellular esterases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mevastatin (Compactin) hemmt HMGCR (HMG-CoA-Reduktase) und induziert Apoptose, die wiederum die Isoprenoid-Biosynthese hemmt, daher die Proteinisoprenylierung blockiert und den Plasmacholesterinspiegel beim Menschen senkt. Mevastatin bewirkt, dass Zellen früh in der G1-Phase verbleiben. Mevastatin ist ein enges strukturelles Analogon von Lovastatin. Beide Wirkstoffe haben die gleichen biochemischen und pharmakologischen Eigenschaften. Mevastatin ist in zellfreien Assays inaktiv. In Zellen wird es jedoch durch intrazelluläre Esterasen zur aktiven freien Säureform hydrolysiert.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol bei 25 mg/ml und in DMSO bei 20 mg/ml
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73573-88-3
Summenformel C23H34O5
Molekulargewicht (g/mol) 390.52
MDL-Nummer MFCD05662341
InChI-Schlüssel AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
Synonym mevastatin, compactin, mevastatinum, mevastatina, mevastatine, mevastatinum inn-latin, antibiotic ml 236b, mevastatin inn, compactin penicillium, mevastatine inn-french
PubChem CID 64715
ChEBI CHEBI:34848
IUPAC-Name [(1S,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-Oxooxan-2-yl]Ethyl]-7-Methyl-1,2,3,7,8,8a-Hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-Methylbutanoat
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1CCC=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mevastatin
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Beilstein 1269441
Merck Index 14,6164
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol at 25 mg/mL and in DMSO at 20mg/ml
Formelmasse 390.52
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Name des Produkts
Mevastatin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >