missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metyrapone, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 18702774
Click to view available options
Menge:
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

11-β hydroxylase inhibitor

Cytochrome P450 inhibitor. Blocks glucocorticoid synthesis via inhibition of steroid 11-β hydroxylase (CYP11B1) activity (IC50 = 7.83 μM). Also inhibits CYP3A4 and cytochrome P450-mediated ω/ω-1 hydroxylase activity.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Metyrapone
CAS 54-36-4
Summenformel C14H14N2O
MDL-Nummer MFCD00006397
Menge 50 mg
Synonym metyrapone, metopirone, 2-methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone, methopyrapone, metopiron, methapyrapone, methopirapone, methopyrinine, methopyrone, metyrapon
InChI-Schlüssel FJLBFSROUSIWMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C(=O)C1=CC=CN=C1)C1=CC=CN=C1
IUPAC-Name 2-methyl-1,2-bis(pyridin-3-yl)propan-1-one
Molekulargewicht (g/mol) 226.28
PubChem CID 4174
ChEBI CHEBI:44241
Formelmasse 226.27
Reinheit (%) >99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'