Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 30207961
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15315083
  • 1250.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Gerät, LabX direct pH, USB-Kabel, Elektrodenklemme, Basiszubehör, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Prüfbericht, Konformitätserklärung und Batterien
Beschreibung
Beschreibung
  • Staubdicht
  • Wasserfest
  • Schutzart IP67
  • pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
  • Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
  • Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
  • Daten in einen Drucker oder eine Excel-Datei exportieren
  • EasyDirect-Software zur Datenübertragung verfügbar (modellabhängig)
  • Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
  • uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
± 0,5%
± 0,5%
4x 1,5-V-AA- oder 1,3-V-NiMH-Akkus
Manuelle Eingabe
Farbgrafikdisplay
0,01 μS/cm bis 1000 mS/cm
0,00 bis 42 psu
-5 °C bis +105 °C
Gerät, LabX direct pH, USB-Kabel, Elektrodenklemme, Basiszubehör, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Prüfbericht, Konformitätserklärung und Batterien
Einkanal; Leitfähigkeit, TDS, Salinität
0,01
0.01 bis 1
222 x 70 x 35 mm
±0.5 %
200 bis 250 h
Ein
ISO 9001, ISO 14001
IP 67
0,00 bis 100,0 Mohm/cm
0,01 mg/l bis 600 g/l
Nicht zutreffend
LTW 7-polig (Sensor)
S7 Leitfähigkeitsmessgerät
0,01 bis 0,1
Automatisch oder manuell
290 g