Learn More
METTLER TOLEDO™ S230 SevenCompact™ Leitfähigkeitsmessgerät
Zur Messung von Salinität, Widerstand, TDS und Leitfähigkeit der Asche. Mettler Toledo S230 SevenCompact Leitfähigkeitsmessgeräte eignen sich optimal für die Analyse von Zucker. Das Messgerät unterstützt auch spezielle Geräte, die für die Bioethanolanalyse benötigt werden, und akzeptiert Sensorzellen für präzise Messungen bei niedriger Leitfähigkeit und von Reinwasser.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 30019035
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11324233
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Tischmessgerät für Leitfähigkeit, Resistivität, Salzgehalt und gelöste Feststoffe (TDS), das Ergebnisse in μS/cm und ms/cm anzeigen kann
  • Langlebig und einfach mit zwei Tasten zu bedienen: „Read“ und „Cal“
  • Schutzart IP54
  • Im Lieferumfang ist ein Elektrodenarm enthalten, der sich gerade nach oben und unten bewegen lässt und die Elektrode an der für Ihre Probe optimalen Stelle positioniert
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
  • Kompatibel mit ISM-Elektroden, die Kalibrierungsdaten erfassen und speichern, und die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
  • Die Ergebnisse können auf einem Drucker mit einem Zeit- und Datumsstempel ausgedruckt werden
  • Optionales Installations- und Qualifizierungspaket (IQ/OQ) über den METTLER TOLEDO Kundendienst erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S230 Kit für USP/EP-konforme Messungen
± 0,5%
13 vordefinierte und 1 anwenderdefinierte Standards
0,001 bis 1
0 bis 80 psu
MTC: -30 °C bis +130 °C, ATC: -5 °C bis +130 °C
±0,1 °C
TFT
S230 Messgerät plus InLab 741-ISM und Kalibrierungsbeutel
10 w
S230 Leitfähigkeitsmessgerät, InLab 741 ISM-Elektrode, Elektrodenhalter, 2 Standardbeutel 1413 uS/cm, Leitfähigkeitsmessanleitung, Schutzabdeckung, Prüfzertifikat
Routinemessungen, Probenanalyse, Datenhandhabung, Datenarchivierung
0.001 μS/cm bis 1000 mS/cm
Linear, nicht linear, aus, Reinwasser - Referenztemperatur von 20 ° oder 25 °C
0.00 mg/l bis 1000 g/l, Autoskalierung
0,1 °C
0 bis 100 Megaohm/cm
1000
9/12 V