Learn More
METTLER TOLEDO™ S220 SevenCompact™ pH-/Ionen-Tischmessgerät
Präzise elektrochemische Messungen in Kombination mit Flexibilität, innovativem Design und Anwenderfreundlichkeit. Das Mettler Toledo™ S220 SevenCompact pH-/Ionen-Tischmessgerät misst ORP und die Ionenkonzentration in verschiedenen Einheiten und eignet sich für zahlreiche Anwendungen.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30096986
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tischmessgerät für pH, Ionenkonzentration und Redox/ORP, das Ergebnisse in pH, mV und Rel mV anzeigen kann
- Langlebig und einfach mit zwei Tasten zu bedienen: „Read“ und „Cal“
- Schutzart IP54
- Im Lieferumfang ist ein Elektrodenarm enthalten, der sich gerade nach oben und unten bewegen lässt und die Elektrode an der für Ihre Probe optimalen Stelle positioniert
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
- Kompatibel mit ISM-Elektroden, die Kalibrierungsdaten erfassen und speichern, und die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
- Die Ergebnisse können auf einem Drucker mit einem Zeit- und Datumsstempel ausgedruckt werden
- Optionales Installations- und Qualifizierungspaket (IQ/OQ) über den METTLER TOLEDO Kundendienst erhältlich
Spezifikation
±0,1 | |
S220 Kit für allgemeine Anwendungen und automatisches Rühren | |
Hochauflösend, Farbe | |
-2 bis 20 | |
MTC: -30 bis +130 °C; ATC: -5 bis +130 °C | |
1.000 Messungen | |
pH/Ion-Tischmessgerät | |
±0,1 °C |
±0,002 | |
Einkanal | |
-2000.0 bis 2000.0 | |
0,001/0,01/0,1 | |
S220 pH-Messgerät, uMix Magnetrührer, InLab Expert Pro-ISM-Elektrode, Elektrodenhalter, 2 Pufferbeutel für pH 4,01, 7, 9,21 und 10,01, pH-Messanleitung, Schutzabdeckung, Prüfzertifikat | |
S220-uMix-Kit | |
0,1/1mV | |
MTC: -86 bis +266 °F, ATC: -41 °F bis 266 °F |