Learn More
METTLER TOLEDO™ S220 SevenCompact™ pH-/Ionen-Tischmessgerät
Präzise elektrochemische Messungen in Kombination mit Flexibilität, innovativem Design und Anwenderfreundlichkeit. Das Mettler Toledo™ S220 SevenCompact pH-/Ionen-Tischmessgerät misst ORP und die Ionenkonzentration in verschiedenen Einheiten und eignet sich für zahlreiche Anwendungen.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 30019029
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11384233
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Tischmessgerät für pH, Ionenkonzentration und Redox/ORP, das Ergebnisse in pH, mV und Rel mV anzeigen kann
  • Langlebig und einfach mit zwei Tasten zu bedienen: „Read“ und „Cal“
  • Schutzart IP54
  • Im Lieferumfang ist ein Elektrodenarm enthalten, der sich gerade nach oben und unten bewegen lässt und die Elektrode an der für Ihre Probe optimalen Stelle positioniert
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
  • Kompatibel mit ISM-Elektroden, die Kalibrierungsdaten erfassen und speichern, und die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
  • Die Ergebnisse können auf einem Drucker mit einem Zeit- und Datumsstempel ausgedruckt werden
  • Optionales Installations- und Qualifizierungspaket (IQ/OQ) über den METTLER TOLEDO Kundendienst erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USB, RS-232
±0,002
1000 Messungen
TFT
-2 bis 20
MTC: –30° bis + 130°C, ATC: -5 ° bis +130 °C
pH/Ion
0.1/1 mV
MTC: -86 bis +266 °F, ATC: -41 °F bis 266 °F
±0,2 mV
5
S220 Kit für allgemeine Anwendungen
-2.000 bis 2.000 mV
0,001/0,01/0,1
S220 pH-Messgerät, InLab Expert Pro ISM-Elektrode, Elektrodenhalter, 2 Pufferbeutel für pH 4,01, 7, 9,21 und 10,01, pH-Messanleitung, Schutzabdeckung, Prüfzertifikat
Messgeräte-Kit: S220K
±0,1 °C
9/12 V