Learn More
METTLER TOLEDO™ S220 SevenCompact™ pH-/Ionen-Tischmessgerät
Präzise elektrochemische Messungen in Kombination mit Flexibilität, innovativem Design und Anwenderfreundlichkeit. Das Mettler Toledo™ S220 SevenCompact pH-/Ionen-Tischmessgerät misst ORP und die Ionenkonzentration in verschiedenen Einheiten und eignet sich für zahlreiche Anwendungen.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30019031
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tischmessgerät für pH, Ionenkonzentration und Redox/ORP, das Ergebnisse in pH, mV und Rel mV anzeigen kann
- Langlebig und einfach mit zwei Tasten zu bedienen: „Read“ und „Cal“
- Schutzart IP54
- Im Lieferumfang ist ein Elektrodenarm enthalten, der sich gerade nach oben und unten bewegen lässt und die Elektrode an der für Ihre Probe optimalen Stelle positioniert
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
- Kompatibel mit ISM-Elektroden, die Kalibrierungsdaten erfassen und speichern, und die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
- Die Ergebnisse können auf einem Drucker mit einem Zeit- und Datumsstempel ausgedruckt werden
- Optionales Installations- und Qualifizierungspaket (IQ/OQ) über den METTLER TOLEDO Kundendienst erhältlich
Spezifikation
±0,2 mV | |
S220 Kit für Bio- und Life Science-Messungen | |
-2.000 bis 2.000 mV | |
0,001/0,01/0,1 | |
S220 pH-Messgerät, InLab Routine Pro ISM-Elektrode, Multipin-BNC/RCA-Elektrodenkabel, Elektrodenhalter, 2 Pufferbeutel für pH 4,01, 7, 9,21 und 10,01, pH-Messanleitung, Schutzabdeckung, Prüfzertifikat | |
Messgeräte-Kit: S220-BIO | |
±0,1 °C | |
9/12 V |
±0,002 | |
TFT | |
-2 bis 20 | |
MTC: –30° bis + 130°C, ATC: -5 ° bis +130 °C | |
pH/Ion | |
0.1/1 mV | |
MTC: -86 bis +266 °F, ATC: -41 °F bis 266 °F |