Learn More
Mettler Toledo™ pH Plug-and-Play Glaselektroden für Titrationen
Für direkte pH-Messungen und Säure-Basen-Titrationen in wässrigen oder nicht wässrigen Medien. Die Mettler Toledo pH Plug-and-Play-Glaselektroden für Titrationen verfügen über einen Plug-and-Play-Sensor mit integriertem Sensorchip für eine sichere Handhabung.
Marke:  Mettler Toledo™ 51109502
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12724922
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: 25 ml Referenzelektrolyt, abnehmbares Kabel und Qualitätszertifikat mit eindeutiger Seriennummer (alle Modelle außer DGI114SC mit Sensorchip)
Beschreibung
Beschreibung
  • ARGENTHAL™ Referenzsystem vorhanden
  • Mit nachfüllbarem Referenzelektrolyt
  • Das Wellenmaterial besteht aus Glas
  • Länge: 150 mm; Durchmesser: 12 mm
Modell DGI101-SC und DGI102-Mini
  • U-Glas-Membranglas
  • Die Membran ist ein Keramikstift
  • Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi111-SC
  • HA-geklebtes Membranglas
  • Die Membran ist ein Keramikstift
  • Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi113-SC
  • A41 zylindrisches Membranglas
  • Bewegliches PTFE-Diaphragma
  • Integrierte Glashülse für sichere Fixierung im Titrationskopf
DGi115-SC
  • HA-zylindrisches Membranglas
  • Festes Schliffdiaphragma aus Glas
  • Silberionenfalle, um sicherzustellen, dass der Elektrolyt absolut frei von Silberionen ist
DGi114-SC
  • HA-zylindrisches Membranglas
  • Bewegliches PTFE-Diaphragma
DGi116-Lösungsmittel
  • Sphärische A41-Glasmembran mit geringem Widerstand für schnelle und empfindliche pH-Reaktion und chemische Beständigkeit
  • Leicht zu reinigendes Diaphragma aus Glas sorgt für einen gleichmäßigen Elektrolytfluss
  • Goldabschirmung für effiziente elektrische und statische Abschirmung
  • Bewegliches Schliffdiaphragma aus Glas
DGi117-Wasser
  • Bauweise mit Doppeldiaphragma
  • Festes Schliffdiaphragma aus Glas
  • Mit Pt1000-Temperatursensor
  • Integrierte Glashülse für sichere Fixierung im Titrationskopf
  • Goldene Abschirmung gegen elektrostatische Effekte
  • LoT sphärisches Membranglas
  • Sphärische Glasmembran mit geringem Widerstand
  • MultiPin™ Schraubverschluss für sicheren Anschluss des kombinierten Elektroden- und Temperatursondenkabels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S12 (DGi113-SC), S7 (DG113-SC)
Glas
0°bis 60 °C
1 mol/l LiCl
Bewegliche Hülsenmembran, für nicht wässrige Titrationen
A41 Glas
32 °F bis 140 °F
5,88 in.
0,47 in.
Bewegliches Tefzel
0 bis 12
pH-Plug-and-Play-Elektrode
Für direkte pH-Messungen und Säure/Basen-Titrationen
ARGENTHAL/LiCl
DGi113-SC
0 °C bis 60 °C
149,5 mm
12 mm