Learn More
Mettler Toledo™ Ammoniak-Elektrode GSE/gaspermeable Membran AMMONIA
Zur schnellen und einfachen Bestimmung der Konzentration und Aktivität von gelösten Gasen. Mettler Toledo perfectION Gassensitive Kombinationselektroden sind beständig gegen alle bekannten organischen Chemikalien bei Temperaturen unter 392 °F (200 °C).
Marke: Mettler Toledo™ 51341000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gasfühlende Kombinationselektroden
- Robuste Schäfte aus Polyphenylsulfid (PPS GF 40) mit 40 % Glasfaseranteil
- Chemisch beständig
- Die verbesserte Membranmodulspitze ist kegelförmig, um den Einschluss von Luftblasen zu verhindern
Nicht für die Verwendung mit Ethanol
Bestellinformation
Für weitere ionenselektive Elektroden und Membrankits, die hier nicht aufgeführt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fisher Scientific™ Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Bestimmung von Ammoniakionen | |
4,75 in. | |
PPS | |
>11 | |
Polymermatrix | |
Ammoniakkombination, Elektrode |
S7 | |
120 mm | |
32 °F bis 122 °F | |
Flüchtige Basen | |
0 bis 50 °C | |
0 °C° bis 50 °C° |