Learn More
Mettler Toledo™ Ionenselektive Kombinationselektroden: Fülllösungen
Artikelnummer. 12679185 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Art der Fülllösung:
0,5 mol/l MgSO4
1 mol/L KNO3
3 mol/l KCl
Zur Verwendung mit (Geräte):
ISE Kombinationselektroden
Packungsgröße:
20 Milliliter
Artikelnummer. 12679185
Marke: Mettler Toledo™ 51340030
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung mit ionenselektiven Kombinationselektroden
Zur Verwendung mit ionenselektiven Kombinationselektroden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Elektrolyt für Chlorid ISE, 20 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) ISE Kombinationselektroden
Typ Fülllösungen für ionenselektive Kombinationselektroden
Art der Fülllösung 1 mol/L KNO3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Chloridkonzentration in Proben
Verpackung Bottle
Menge 20 mL
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 176 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C