Learn More
Mettler Toledo™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Economy-Serie
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden aus der Economy-Serie sind eine kostengünstige Alternative bei weniger anspruchsvollen Anwendungsbereichen.
Marke: Mettler Toledo™ 51340242
Beschreibung
- pH: 0 bis 14
- Temperaturbereich: 0° bis 80 °C (außer LE427, 0 bis 50 °C)
- Wartungsfreier Gelelektrolyt (LE407, LE427, LE438)
- Nachfüllbarer Elektrolyt (LE409, LE420)
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
Polysulfon/POM | |
0 °C bis 80 °C | |
Gel | |
Ag/AgCl | |
NTC 30 Kiloohm | |
0 °C bis 100 °C | |
47 in. | |
1.2 m | |
12 mm |
Keramik | |
0 bis 14 | |
pH/ATC-Kombinationselektrode | |
pH-Messgerät | |
LE438 Economy | |
0 °F bis 176 °F | |
4,7 in. | |
120 mm | |
0,47 in. |