Learn More
Mettler Toledo™ Pufferlösungen: Standard-pH
Aufbewahrungs- und Nachfülllösungen für pH-Elektroden
Marke: Mettler Toledo™ 51302047
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollständig mischbar
- Mit Qualitätsinspektionszertifikat
- NIST-Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
∼100 °C | |
Pufferlösung | |
Qualitätsinspektionszertifikat | |
7 |
Transparent, grün | |
pH-Puffer | |
30 x 20 ml-Beutel | |
Vollständig mischbar |