Learn More
Metro™ Super Erecta™ solide Edelstahl-Regale
Einlegeböden mit schwarzen pulverbeschichteten Ecken
Marke:  Metro™ 2436FS
Artikelnummer. 15996651
  • 455.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Autoklavierbar/Gerätewagen-waschbar
  • Gefertigt aus Edelstahl Typ 304
  • Erhältlich in flachem, massivem Design
  • Mit Ecken aus Edelstahl
  • Abmessungen: 91.4 L x 61 cm B (36 x 24 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
91,4 cm
61 cm
91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
36 in.
24 in.