Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Operationswagen für Labortiere
Hergestellt aus einem einfach zu reinigenden, fortschrittlichen Polymer-Material, das nicht wie Metallkarren verbeult, bricht, rostet, abblättert oder sich zersetzt
Marke:  Metro™ SXRSANES
Artikelnummer. 15927261
  • 7805.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 45 Zoll (113.6 cm) hohes mobiles Regal mit mechanischem Schloss mit zwei Schlüsseln, vier 6-Zoll-(15.2-cm)-Polymer-Schubladen, eine 9-Zoll-(22.9-cm)-Polymer-Schublade, taupefarbene Schubladenauszüge, ausschwenk- und verschließbares Gehäuse links mit drei Kippbehältern (Schloss mit zwei Schlüsseln), ausschwenk- und verschließbares Gehäuse mit drei Kippbehältern (Schloss mit zwei Schlüsseln), Brückenaufsatz mit zwei Schienen; Universalklemme; Halter für Laryngoskopspatel/Proben, Metallbehälter in halber Größe, Metallbehälter in voller Größe; drei Etiketten-/Klebebandspender, sechs Kunststoffbehälter mit durchsichtigen Abdeckungen
Beschreibung
Beschreibung
Fortschrittliches System auf Polymer-Basis mit integriertem Stützsystem aus stranggepresstem Aluminium. Starsys ist ein Komplettsystem von beweglichen und feststehenden Einheiten für Lagerung, Transport und Arbeitsstationen, das eine größere Lagerungsdichte bei geringerem Platzbedarf bietet.
  • Einfachbreiter Wagen mit ausschwenkbaren Zubehörbehältern auf der linken und rechten Seite und Brückenaufsatz mit Schienen
  • Speziell für die Lagerung und den Transport von Anästhesiezubehör entwickelt
  • Einfacher Transport zwischen Lager- und Behandlungsraum
  • Ausschwenkbare Gehäuse bieten zusätzlichen Arbeitsraum
  • Jede Ladenfront verfügt über einen 0.5 Zoll × 18.38 Zoll (1.3 cm × 46.7 cm) großen polierten Bereich für sichere Haftung von Etiketten von DYMO™ und Zebra™ (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
Anästhesiewagen
63,3 x 88,2 x 113,6 cm (24,9 x 34,7 x 44,7 in.)
44.7 Zoll
45 Zoll hohes mobiles Regal mit mechanischem Schloss mit zwei Schlüsseln, vier 6-Zoll-Polymer-Schubladen, eine 9-Zoll-Polymer-Schublade, taupefarbene Schubladenauszüge, ausschwenk- und verschließbares Gehäuse links mit drei Kippbehältern (Schloss mit zwei Schlüsseln), ausschwenk- und verschließbares Gehäuse rechts mit drei Kippbehältern (Schloss mit zwei Schlüsseln), Brückenaufsatz mit zwei Schienen, Universalklemme, Halter für Laryngoskopspatel/Proben, Metallbehälter in halber Größe, Metallbehälter in voller Größe, drei Etiketten-/Klebebandspender, sechs Kunststoffbehälter mit durchsichtigen Abdeckungen
63,3 cm
None
88,2 cm
Taupe
Speziell für die Lagerung und den Transport von Anästhesiezubehör entwickelt
113,6 cm
24.9 Zoll
Aluminium
34.7 Zoll