Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Arthroskopiewagen für Labortiere
Hergestellt aus einem einfach zu reinigenden, fortschrittlichen Polymer-Material, das nicht wie Metallkarren verbeult, bricht, rostet, abblättert oder sich zersetzt
Marke: Metro™ SXRSARTH
Additional Details : Gewicht : 87.81600kg
Includes: 45 Zoll (113.6 cm) hohes mobiles Regal mit mechanischem Schloss mit zwei Schlüsseln; vier 6-Zoll-(15.2-cm)-Polymer-Schubladen; eine 9-Zoll-(22.9-cm)-Polymer-Schublade; taupefarbene Schubladenauszüge; ausschwenkbares Gehäuse links mit an der Oberseite verschließbarem Kippbehälter (Schloss mit zwei Schlüsseln) und Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände; ausschwenk- und nicht verschließbares Gehäuse rechts mit Tablett und Unterteilungen, kippbarem Behälter und Abfallbehälter mit Halter; Brückenaufsatz mit Schienen, Gitterkorb und sechs Kunststoffbehälter mit durchsichtigen Abdeckungen
Beschreibung
- Antimikrobieller Schutz von Microban™ hemmt das Wachstum von Bakterien, die Flecken oder Gerüche verursachen
- Wagen verwenden Polyurethan-Laufrollen mit 5 in (127 mm): zwei vordere Laufrollen mit leicht zugänglichen Fußbremsen und zwei hintere Schwenkrollen
- Jede Ladenfront verfügt über einen 0.5 × 18.38 in (1.3 × 46.7 cm) großen polierten Bereich für sichere Haftung von DYMO™- und Zebra™-Etiketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Arthroskopiewagen | |
44.7 Zoll | |
45 Zoll hohes mobiles Regal mit mechanischem Schloss mit zwei Schlüsseln; vier 6-Zoll-Polymer-Schubladen; 9-Zoll-Polymer-Schublade; taupefarbene Schubladenauszüge; ausschwenkbares Gehäuse links mit an der Oberseite verschließbarem Kippbehälter (Schloss mit zwei Schlüsseln) und Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände; ausschwenk- und nicht verschließbares Gehäuse rechts mit Tablett und Unterteilungen, kippbarem Behälter und Abfallbehälter mit Halter; Brückenaufsatz mit Schienen, Gitterkorb und sechs Kunststoffbehältern mit durchsichtigen Abdeckungen | |
63,3 cm | |
34.7 Zoll |
63,3 x 88,2 x 113,6 cm (24,9 x 34,7 x 44,7 in.) | |
113,6 cm | |
24.9 Zoll | |
Polymer | |
88,2 cm |