Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Wagen für Euthanasie von Labortieren
Hergestellt aus einem einfach zu reinigenden, fortschrittlichen Polymer-Material, das nicht wie Metallkarren verbeult, bricht, rostet, abblättert oder sich zersetzt
Marke:  Metro™ SXRSCCU
Artikelnummer. 15967261
  • 7595.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 48 Zoll (121.2 cm) hohes, nicht verschließbares mobiles Regal; eine 3-Zoll-(7.6-cm)-Polymer-Schublade; eine 6-Zoll-(15.2-cm)-Polymer-Schublade; drei 9-Zoll-(22.9-cm)-Polymer-Schubladen; schieferblaue Schubladenauszüge; ein 3-Zoll-Schubladenteiler-Kit; ausschwenk- und nicht verschließbares Gehäuse rechts mit drei Kippbehältern und Tablett mit Unterteilungen; fixiertes, nicht verschließbares Gehäuse mit einem Kippbehälter, Abfallbehälter und Halter und Tablett mit Unterteilungen; Brückenaufsatz mit Regal und Zubehörschiene, Gitterkorb und sechs Kunststoffbehältern mit durchsichtigen Abdeckungen
Beschreibung
Beschreibung
  • Antimikrobieller Schutz von Microban™ hemmt das Wachstum von Bakterien, die Flecken oder Gerüche verursachen
  • Wagen verwenden Polyurethan-Laufrollen mit 5 in (127 mm): zwei vordere Laufrollen mit leicht zugänglichen Fußbremsen und zwei hintere Schwenkrollen
  • Jede Ladenfront verfügt über einen 0.5 × 18.38 in (1.3 × 46.7 cm) großen polierten Bereich für sichere Haftung von DYMO™- und Zebra™-Etiketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
Intensivversorgungswagen
63,3 x 88,2 x 121,1 cm (24,9 x 34,7 x 47,7 in.)
121,1 cm
24.9 Zoll
Polymer
34.7 Zoll
Taupe, Blue
47.7 Zoll
48 Zoll hohes, nicht verschließbares mobiles Regal, eine 3-Zoll-Polymer-Schublade, eine 6-Zoll-Polymer-Schublade, drei 9-Zoll-Polymer-Schubladen, schieferblaue Schubladenauszüge, ein 3-Zoll-Schubladenteiler-Kit, ausschwenk- und nicht verschließbares Gehäuse links mit drei Kippbehältern und Tablett mit Unterteilungen, fixiertes, nicht verschließbares Gehäuse rechts mit einem Kippbehälter, Abfallbehälter und Halter und Tablett mit Unterteilungen, Brückenaufsatz mit Regal und Zubehörschiene, Gitterkorb und sechs Kunststoffbehältern mit durchsichtigen Abdeckungen
63,3 cm
1
88,2 cm