Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, allgemeiner Versorgungswagen
Hergestellt aus einem einfach zu reinigenden, fortschrittlichen Polymer-Material, das nicht wie Metallkarren verbeult, bricht, rostet, abblättert oder sich zersetzt
Marke:  Metro™ SXRS43CM4
Artikelnummer. 15987251
  • 6665.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Mobiles Regal mit mechanischem Schloss, 3-Zoll-Polymer-Schublade mit verschließbarer Abdeckung, 3 3-Zoll-Polymer-Schubladen, zwei 6-Zoll-Polymer-Schubladen, 9-Polymer-Schublade, zwei 3-Zoll-Schubladenteiler-Kits, taupefarbene Schubladenauszüge, ausschwenkbares Gehäuse links mit an der Oberseite verschließbarem Kippbehälter
Beschreibung
Beschreibung
  • Antimikrobieller Schutz von Microban™ hemmt das Wachstum von Bakterien, die Flecken oder Gerüche verursachen
  • Wagen verwenden Polyurethan-Laufrollen mit 5 in (127 mm): zwei vordere Laufrollen mit leicht zugänglichen Fußbremsen und zwei hintere Schwenkrollen
  • Jede Ladenfront verfügt über einen 0.5 × 18.38 in (1.3 × 46.7 cm) großen polierten Bereich für sichere Haftung von DYMO™- und Zebra™-Etiketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
Vorkonfigurierter Wagen
44.7 Zoll
44.7 x 57.9 x 63.3 cm
24.9 Zoll
Mobiles Regal mit mechanischem Schloss, 3-Zoll-Polymer-Schublade mit verschließbarer Abdeckung, drei 3-Zoll-Polymer-Schubladen, zwei 6-Zoll-Polymer-Schubladen, eine 9-Zoll-Polymer-Schublade, zwei 3-Zoll-Schubladenteiler-Kits, taupefarbene Schubladenauszüge, ausschwenkbares Gehäuse links mit an der Oberseite verschließbarem Kippbehälter, Abfallbehälter und Halter
None
57,9 cm
Taupe
110 cm
Epoxidbeschichtet
63,3 cm
Aluminium, Epoxid, Polymer
22.8 Zoll