Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Wagen für Biomedizin
Hergestellt aus einem einfach zu reinigenden, fortschrittlichen Polymer-Material, das nicht wie Metallkarren verbeult, bricht, rostet, abblättert oder sich zersetzt
Marke:  Metro™ SXRSBIO
Artikelnummer. 15947261
  • 7875.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 48 Zoll (1212 mm) hohes, nicht verschließbares mobiles Regal
  • Eine Polymer-Schublade mit 3 in (76 mm)
  • Eine Polymer-Schublade mit 6 in (152 mm)
  • Drei Polymer-Schubladen mit 9 in (229 mm)
  • Schubladenauszüge in Schieferblau
  • Gesamtabmessungen: 24.9 T x 34.7 B x 47.7 in H (63.3 x 88.2 x 121.2 cm)
Ausschwenk- und nicht verschließbares Gehäuse links
  • Behältertablett mit Unterteilungen
  • Drei Kippbehälter
Ausschwenk- und nicht verschließbares Gehäuse rechts
  • Behältertablett mit Unterteilungen
  • Drei Kippbehälter
  • Brückenaufsatz mit Regal und Zubehörschiene
  • Mehrzweckpfosten (z. B. i.v.-Maßnahmen) und Klammer
Spezifikation
Spezifikation
Wagen für Biomedizin
24.9 Zoll
34.125 x 24.875 x 47.75 in.
121,1 cm
1
88,2 cm
Taupe, Blue
63,2 cm
47.7 Zoll
Polymer
34.7 Zoll