Learn More
Metro™ Starsys™ Mobile Arbeitsplätze mit Oberschrank
Modular und mobil für eine einfache Anpassung an Veränderungen in Ihrer Arbeitsumgebung
Marke: Metro™ SXRMWTK36EOH2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ermöglichen eine schnelle und einfache Installation und Neukonfiguration von Labormöbeln und Arbeitsbereichen; das Polymer-Gehäuse sowie die massive Aluminium- und Metallunterkonstruktion bieten eine robuste Arbeitsumgebung, die langlebig und einfach zu reinigen ist.
- Dreifachbreite, nicht verschließbare Schubladen mit 88.9 cm bzw. 35 Zoll breiter Öffnung für die Knie auf der rechten Seite, Stiftschublade und Polymer-Rollen mit einem Durchmesser von 12.7 cm (5 Zoll) (3 Fußbremsen,2 Schwenkbremsen)
- Microban™ antimikrobieller Produktschutz hemmt das Wachstum von Schimmel und Bakterien
- 2.5 cm (1 Zoll) dicke schwarze Epoxid-Arbeitsplatte mit 7.6 cm (3 Zoll) hohem Spritzschutz
- Schubladenmaterial: Polymer
- Material oben: Epoxidharz
- Zwei 7.6-cm-(3-Zoll)-Polymer-Schubladen, zwei 15.2-cm-(6-Zoll)-Polymer-Schubladen und eine 22.9-cm-(9-Zoll)-Polymer-Schubladen mit taupefarbenen Schubladenauszügen
- 68.6 cm (27 Zoll) dreifachbreiter Oberschrank mit zwei einfachbreiten, zwei doppeltbreiten Polymer-Regalen und um 225° schwenkbaren durchsichtigen und verschließbaren Türen
- Gesamtabmessungen (T × B × H): 2.7 × 160.6 × 207 cm (28.6 × 63.2 × 81.5 in.)
- Abstand zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank: 40.6 cm (16 in.)
- Höhe der Arbeitsplatte: 92.7 cm (36.5 in.)
Spezifikation
Vorkonfigurierter mobiler Arbeitsplatz | |
160,53 x 72,6 x 205,7 cm (63,2 x 28,6 x 81,5 in.) | |
205,7 cm | |
63.2 Zoll | |
28.6 Zoll | |
Anodized Aluminum |
Gray | |
81.5 Zoll | |
Dreifachbreites, nicht verschließbares mobiles Arbeitsplatzregal mit Öffnung für die Knie (890 mm) auf der rechten Seite, Stiftschublade und Polymer-Rollen mit einem Durchmesser von 127 mm | |
160,53 cm | |
72,6 cm |