Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch-Zubehör, Gitterregal
Zur Verwendung mit Metro™ MetroMax i™ und anderen Arbeitstischen aus Edelstahl
Marke: Metro™ LT36WS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Einlegeböden werden mit Klemmen auf dreiseitige Rahmen montiert
- Die Nennlast beträgt maximal 150 lb.
- Auch kompatibel mit MetroMax i Laborarbeitstischen
Spezifikation
Drahteinlage | |
Metro™ Metromax i™ und andere Arbeitstische aus Edelstahl | |
72 cm | |
68 kg | |
7.5 lbs. |
Edelstahl-Innenraum; | |
28.3 Zoll | |
150 lb. | |
3-seitiger Rahmen | |
3,4 kg |