Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch-Zubehör, Gitterregal
Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich in Ihrem Labor. Einlegeböden für Metro-Edelstahl-Laborarbeitstische werden wahlweise aus Edelstahl oder epoxidbeschichtet geliefert.
Marke:  Metro™ LT30WE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15927021
  • 132.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Einlegeböden werden mit Klemmen auf dreiseitige Rahmen montiert
  • Die Nennlast beträgt maximal 150 lb.
  • Auch kompatibel mit MetroMax i Laborarbeitstischen
Spezifikation
Spezifikation
Drahteinlage
Metro™ Metromax i™ und andere Arbeitstische aus Edelstahl
56,8 cm
68 kg
6 lbs.
Epoxidbeschichtet
22.3 Zoll
150 lb.
3-seitiger Rahmen
2,7 kg