Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortischzubehör, Schubfach
Verstauen Sie Ihre Artikel sicher und sauber mit einem Schubladenerweiterungszubehör. Die Metro Edelstahl-Labortischlade ist passt für Tischlängen in den Größen 30, 36, 48 oder 60 in (76, 91 , 122 und 152 cm).
Marke:  Metro™ WTD21C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15977341
  • 193.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kann mit feststehenden oder mobilen Arbeitstischen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Economy Schublade
Glattes Chrom
5.75 Zoll
28 Zoll
14.25 Zoll
71,1 x 36,1 x 14,6 cm (28 x 14,25 x 5,75 in.)
Stationäre oder mobile Arbeitstische mit einer Breite von 30, 36, 48 und 60 in
14,6 cm
71,1 cm
36,1 cm