Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, schwarze Phenolplatte und 3-seitiger Rahmen
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter im Labor. Der Metro Edelstahl-Labortisch sorgt mit einer Phenolharzplatte und einer korrosionsbeständigen Edelstahlkonstruktion im gesamten Aufbau für Sicherheit.
Marke:  Metro™ LTSM30UPB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15987121
  • 1975.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Fahrbarer Tisch
75 x 76,2 x 91,1 cm (29,75 x 30 x 35,75 in.)
35.75 Zoll
3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz
75 cm
273 kg
76,2 cm
Silver
Ideal für das Labor
91,1 cm
29.75 Zoll
600 lb.
30 in.