Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, schwarze Phenolplatte und 3-seitiger Rahmen
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter im Labor. Der Metro Edelstahl-Labortisch sorgt mit einer Phenolharzplatte und einer korrosionsbeständigen Edelstahlkonstruktion im gesamten Aufbau für Sicherheit.
Marke:  Metro™ LTS36UPB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15937101
  • 2045.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Stationärer Tisch
90,8 x 76,2 x 91,4 cm (35,75 x 30 x 36 in.)
36 in.
3-seitiger Rahmen
90,8 cm
273 kg
76,2 cm
Silver
Ideal für das Labor
91,4 cm
35.75 Zoll
600 lb.
30 in.