missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ myCart Series™ Mehrzweckwagen, blau

Zum Transport schwerer Objekte am Arbeitsplatz. Die Metro myCart Series™ zeichnet sich durch reinigungsfreundliche, langlebige und anwenderfreundliche Wagen aus Polymer aus.

Marke:  Metro™ MY1627-34BU

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15285942

  • 580.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • NSF-gelistet
  • Die glatte Polymeroberfläche lässt sich leicht und fleckenfrei abwischen
  • Die korrosions- und schlagfesten Einlegeböden widerstehen den täglichen Belastungen
  • Blau
  • Standflächen aus Chrom
  • Der verlängerte und leicht erreichbare Griff sorgt für mehr Beinfreiheit zwischen Wagen und Anwender, was ein leichteres Manövrieren ermöglicht
  • Die hohe Belastbarkeit ermöglicht Beladungen bis zu 500 lbs. (modellabhängig)
  • Lieferbar mit 2 oder 3 Einlegeböden
  • Vier drehbare Rollen

Spezifikation

Spezifikation

Hilfsmittelwagen
Blau
79,9 x 46,5 x 89,9 cm (31,43 x 18,31 x 35,37 in.)
35.37 Zoll
Integriertert Microban™ Produktschutz, vier schwenkbare Rollen aus thermoplastischem Kunststoff mit 4 in. Durchmesser, verlängerter Easy-Grip-Griff, 11 mm hohe Umrandung hält geringe Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten zurück, spritzgegossene Einlegeböden aus HDPE, vier verchromte Stützstäbe, 2 nominale 4.62 in. (L) x .88 in. (H) Etiketten
79,9 cm
181,1 kg
3
46,5 cm
NSF
3-teiliges Basismodell
Der antimikrobielle Produktschutz wurde für maximalen Anwenderkomfort entwickelt, indem er schmerzhafte Schienbeinschläge und versehentliche Stöße in das untere Regal reduziert, und er ist geräumig genug, um alltägliche Gegenstände zu lagern. Er hemmt das Wachstum von Bakterien, Schimmel, Schimmel und Pilzen, die Gerüche und Produkt verursachen
89,9 cm
31.43 Zoll
400 lbs.
Polymer
18.31 Zoll
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.