Learn More
Metro™ Mehrzweckwagen der MW-Serie mit soliden Einlegeböden
Lagern und transportieren Sie Artikel bequemer in jedem Labor. Die Mehrzweckwagen der Serie Metro MW bestehen aus SuperErecta™ Einlegeböden mit geteilten Kunststoffmuffen, zwei einteiligen Griffen und Rollen mit ringförmigen Stoßfängern, die die Mobilität von Laborgeräten erleichtern.
Marke:  Metro™ MW203
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15947171
  • 1405.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wagen
  • Tragfähigkeit: 375 lbs. (170.1 kg)
  • Vollständig austauschbare Super Erecta Regalböden
  • Die mittlere Ablage kann in jeder Höhe in Schritten von 1 in. (2.5 cm) positioniert werden
  • Einteilige Edelstahlgriffe sorgen für Stabilität und Langlebigkeit
  • 18 (46 cm) Wagen haben Rollen mit 4 in (10 cm) Durchm.; 21 in (53 cm) und 24 in (61 cm) breite Wagen haben Rollen mit einem Durchmesser von 5 in (13 cm)
  • Drei Stufen
  • 375 (170 kg) Tragkraft pro Wagen
Massive Einlagen
  • 18 mm Edelstahl, doppelt dick an den Kanten für Stabilität und Festigkeit
  • Erhöhte Kanten begrenzen verschüttete Flüssigkeiten und erleichtern die Reinigung
  • Robuste Eckbeschläge erleichtern die Montage
Bestellinformation
Lieferung erfolgt in Einzelteile zerlegt. Schnelle und einfache Montage/Demontage ohne Werkzeug.
Spezifikation
Spezifikation
Hilfsmittelwagen
NSF
3-Stufen-Modell
Transport von Materialien, die eine flache, feste Oberfläche erfordern
97 cm
24 in.
375 lbs.
Stainless Steel
18 in.
170 kg
Silver
61 x 46 x 97 cm (24 x 18 x 38 in.)
38 in.
Super Erecta™ 3 solide (flache) Einlegeböden aus Edelstahl mit geteilten Kunststoffmuffen, 2 einteilige Griffe aus Edelstahl, Rollen mit 4 in Durchmesser, ringförmige Stoßfänger mit 3.5 in
61 cm
170 kg
3
46 cm