Learn More
Metro™ MetroMax i™ solides Polymerregal
Passen Sie Ihr Labor an Ihre Anforderungen an. Als Teil des MetroMax i Systems können Sie mit den robusten Polymerregalen von MetroMax i Ihr eigenes Regalsystem nach Ihren Wünschen erstellen.
Marke:  Metro™ MX1860G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15957201
  • 423.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Matte, Rahmen und vier Verbindungsstücke für die Keilverriegelung
Beschreibung
Beschreibung
Das System besteht aus verstärkten Polymerregalen mit Rahmen und Verbindungsstücken für die Verbindung mit MetroMax-Regalpfosten. Fügen Sie Rollen hinzu, um eine mobile Aufbewahrungseinheit zu erstellen.
  • Regalmatten aus verstärkten Polymeren
  • Wählen Sie aus einem festen oder einem offenen Gitter
  • Feste Matten haben eine Haltelippe, um verschüttete Flüssigkeiten zu begrenzen
  • Offene Gittermatten fördern die Luftzirkulation
  • Die Microban™-Behandlung schützt vor Bakterien, Schimmelbefall und Pilzen, die Gerüche, Flecken und Produktschädigung verursachen
  • Innerhalb weniger Minuten ohne Spezialwerkzeuge mit Pfosten (nicht im Lieferumfang enthalten) zu verbinden
  • Die Position der Einlageböden kann auf der Höhe der Pfosten alle 1.27 cm (1 in) eingestellt werden.
  • Außergewöhnliche Festigkeit: bis zu 122 cm (48 in) lange Ablage trägt 375 kg (800 lb); über 152 cm (48 in.) lang, 275 kg (600 lb) (gleichmäßig verteilt)
  • Gleichermaßen geeignet für trockene Lagerung oder feuchte Bedingungen: lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion
MetroMax-Einlegeböden werden für die Verwendung bei unter -29 °C nicht empfohlen
Serviceleistungen
Lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion
Spezifikation
Spezifikation
Regal mit Gittermatte
Matte, Rahmen, vier Keilverriegelungs-Verbindungsstücke
152,4 cm
45,7 cm
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll)
60 Zoll
18 in.
Polymer