Learn More
Metro™ MetroMax i™ Labortisch aus Polymer, graue Phenolharzplatte mit 3-seitigem Rahmen
Mit dem Metro MetroMax i™ Polymer-Laborarbeitstisch, der eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit integriertem antimikrobiellem Produktschutz von Microban™ bietet, halten Sie Ihr Labor sauber.
Marke:  Metro™ LT60XUPG3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15987051
  • 1665.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Arbeitstische dienen als ideale Produktplattform, sind modular aufgebaut und bieten höchste Flexibilität je nach Anwendungsanforderungen.
  • Fortschrittliche Polymerkonstruktion für korrosive Laborumgebungen
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen und Zubehör müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Stationärer Tisch
Ideal für das Labor
101,6 cm
59.75 Zoll
600 lb.
30 in.
Polymer
151,7 x 76,2 x 101,6 cm (59,75 x 30 x 40,5 in.)
40,5 in.
3-seitiger Rahmen
151,7 cm
273 kg
76,2 cm