Learn More
Metro™ MetroMax i™ Labortisch, Edelstahloberfläche und hinterem Spritzschutz mit solidem i Regal
Die fortschrittliche Polymerkonstruktion des Metro MetroMax i™ Laborarbeitstisches bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit für die korrosivsten Laborumgebungen.
Marke: Metro™ LT60XS3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Tisch verfügt über glatte Oberflächen, die leicht zu reinigen sind
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Verfügbare Oberflächen: Edelstahl Typ 304 und TRESPA Phenolharz (schwarz oder grau)
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Stationärer Tisch | |
Ideal für das Labor | |
100,3 cm | |
59.75 Zoll | |
600 lb. | |
30 in. | |
Polymer |
151,7 x 76,2 x 100,3 cm (59,75 x 30 x 39,5 in.) | |
39,5 in. | |
Fliesenspiegel mit solidem Metro™ MetroMax i™ Regal | |
151,7 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |