Learn More
Metro™ MetroMax i™ Labortisch, Edelstahloberfläche und hinterem Spritzschutz mit solidem i Regal
Die fortschrittliche Polymerkonstruktion des Metro MetroMax i™ Laborarbeitstisches bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit für die korrosivsten Laborumgebungen.
Marke:  Metro™ LTM36XS3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15947071
  • 1975.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Mobile Table. (Casters not included; sold separately.)
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Tisch verfügt über glatte Oberflächen, die leicht zu reinigen sind
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Verfügbare Oberflächen: Edelstahl Typ 304 und TRESPA Phenolharz (schwarz oder grau)
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Fahrbarer Tisch
Ideal für das Labor
100,3 cm
35.75 Zoll
600 lb.
30 in.
Polymer
90,8 x 76,2 x 100,3 cm (35,75 x 30 x 39,5 in.)
39,5 in.
Spritzschutz mit solidem Metro™ MetroMax i™ Regal, Adaptereinsatz
90,8 cm
273 kg
76,2 cm