Learn More
Metro™ Metromax i™ Labortischzubehör, Schubladen
Die Metro MetroMax i™ Labortischschublade ist in verschiedenen Größen erhältlich und bietet zusätzlichen Platz und Funktionalität in Ihrer Lagerkonfiguration.
Marke:  Metro™ LTD6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15927061
  • 461.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Schubladen sind für Tischlängen von 30, 36, 48 und 60 in. (76, 91.4, 121.9 und 152.4 cm) geeignet
  • Mit Sperrfunktion
Spezifikation
Spezifikation
Schublade
6 Zoll
15,2 cm
Für Laborarbeitstische mit 30, 36, 48 und 60 in.