Learn More
Metro™ Labortischzubehör, Spritzschutz
Stimmen Sie Länge und Farbe mit der ausgewählten Arbeitsplatte ab
Marke:  Metro™ LT36BSB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15907031
  • 146.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 4 in. (10.2 cm) hoch
  • Wird mithilfe vorgebohrter Löcher an der Tischplatte aus Phenolharz befestigt
Spezifikation
Spezifikation
Backsplash
4 in.
33.75 Zoll
Schwarz
10,2 cm
87,5 cm