Learn More
Metro™ Käfiggestell-Abdeckungen, autoklavierbar
Passend für autoklavierbare Metro Käfiggestelle
Marke:  Metro™ LC1860AC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15927011
  • 938.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ausgelegt für ca. 70 Zyklen pro Abdeckung
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Blue
18 in breites Käfiggestell
156,2 cm
157,5 cm
20 in.
Wagenabdeckung
157,5 x 50,8 x 156,2 cm (62 x 20 x 61,5 in.)
61.5 Zoll
62 Zoll
Edelstahl
50,8 cm