Learn More
Metoclopramid-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16564344
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7232-21-5
Summenformel C14H23Cl2N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 336.26
InChI-Schlüssel RVFUNJWWXKCWNS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 4-Amino-5-Chloro-N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-Methoxybenzamid-Hydrochlorid
SMILES Cl.CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metoclopramide hydrochloride
Schmelzpunkt 171.0°C to 173.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 336.26