Learn More
Methyltrioxorhenium (VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyltrioxorhenium (VII) |
Schmelzpunkt | 111.0°C |
Farbe | Blaugrau bis weiß |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 2.5 g |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Merck Index | 15, 6206 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: very soluble in h2o |