Learn More
Methylschwefelsäure Kaliumsalz 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10405661
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 562-54-9
Summenformel CH3KO4S
Molekulargewicht (g/mol) 150.19
MDL-Nummer MFCD00040472
InChI-Schlüssel WBGWGHYJIFOATF-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium methyl sulfate, methyl potassium sulfate, methylsulfuric acid potassium salt, unii-9b0jf05o1c, sulfuric acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium methyl sulphate, potassium monomethylsulfate, sulfuric acid, monomethyl ester, potassium salt 1:1, 75-93-4 parent, potassium methylsulfate
PubChem CID 2733094
IUPAC-Name potassium methyl sulfate
SMILES [K+].COS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylsulfuric acid potassium salt
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 212.0°C to 217.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OSO3K
Menge 100 g
Fieser 01,1249; 02,446; 04,557; 06,649; 08,354
Merck Index 13, 7731
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 150.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle