Learn More
Methylgermaniumtrichlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394168
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylgermanium-Trichlorid wird als Vorläufer für die Synthese von fünffach koordinierten spirozyklischen anionischen Methylgermanaten durch Reaktion mit Katechol verwendet. Es ist auch an der photochemischen Adsorption von Organo-Germanium auf einer Oberfläche mit atomar flachem Silikon und Wasserstoff-Terminus mithilfe von Xenon-Excimer-Licht beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und reagiert heftig mit Wasser. Bei Kontakt mit Wasser findet auch eine Hydrolyse statt. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 993-10-2
Summenformel CH9Cl3Ge
Molekulargewicht (g/mol) 200.06
MDL-Nummer MFCD00013585
InChI-Schlüssel NNMJXXWNUALEKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrichlorogermane, trichloro methyl germane, methylgermanium trichloride, germanium methyl trichloride, germane, trichloromethyl, fefxfmqvsdtspa-uhfffaoysa, inchi=1/ch3cl3ge/c1-5 2,3 4/h1h3
PubChem CID 70436
IUPAC-Name Trichlor(methyl)german
SMILES Cl.Cl.Cl.C[GeH3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylgermanium trichloride
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.706 g/mL
Siedepunkt 111°C
Flammpunkt 10°C (50°F)
Geruch Chlorine-like
Strukturformel CH3GeCl3
Brechungsindex 1.4685
Menge 0.5 g
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 193.99
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit