Learn More
Methylenecyclohexan,  %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10783764
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1192-37-6
Summenformel C7H12
Molekulargewicht (g/mol) 96.17
MDL-Nummer MFCD00001661
InChI-Schlüssel YULMNMJFAZWLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenecyclohexane, cyclohexane, methylene, 1-methylenecyclohexane, methylene-cyclohexane, cyclohexylmethyl, methylcyclohexyl, acmc-209a1w, methylene cyclohexane
PubChem CID 14502
IUPAC-Name Methylidencyclohexan
SMILES C=C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylenecyclohexane
Farbe Farblos
Dichte 0.8000g/mL
Siedepunkt 102.0°C to 103.0°C
Flammpunkt −006°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H10(=CH2)
Brechungsindex 1.4465 to 1.4505
Menge 5 g
Beilstein 05, 69
Relative Dichte 0.8
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylenecyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.