Learn More
Methylenblau Trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423529
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Empfindliches Färbemittel für RNA und Ribonuklease
Methylene Blue trihydrate finds many uses in biology and chemistry. It acts as a GCS inhibitor, biological stain and redox indicator. It inhibits tau filament formation. Further, it is reported to bind to the M2 subtype of muscarinic receptors in rat cardiac myocytes and thus exhibit antimuscarinic effects on IK, ACh and ICa. It also inhibits endothelium-dependent relaxation of isolated blood vessels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylenblau-Trihydrat findet viele Anwendungen in der Biologie und Chemie. Es dient als GCS-Inhibitor, biologisches Färbemittel und Redox-Indikator. Es hemmt die Bildung von Tau-Filamenten. Darüber hinaus wird berichtet, dass es sich an den M2-Subtyp von muskarinischen Rezeptoren in Herzmyozyten von Ratten bindet und somit antimuskarinische Effekte auf IK, ACh und ICa aufweist. Sie hemmt zudem die endotheliumabhängige Entspannung isolierter Blutgefäße.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Chloroform. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7220-79-3
Summenformel C16H24ClN3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 373.90
MDL-Nummer MFCD00150008
InChI-Schlüssel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 52015; Basic Blue 9
PubChem CID 104827
IUPAC-Name [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-yliden]-dimethylazanium; Chlorid; Trihydrat
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylene Blue trihydrate
Beilstein 3599847
Merck Index 14,6060
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and chloroform; Insoluble in ether.
Formelmasse 373.90 (319.86 Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Farbe Grün
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methylene blue trihydrate