Learn More
Methyl-3-Hydroxybenzo[b]thiophen-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-hydroxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | Methyl-3-hydroxy-1-benzothiophen-2-carboxylat |
Formelmasse | 208.24 |
Reinheit (%) | 97% |