Learn More
Methyle3-bromothiophene-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10120652
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 26137-08-6
Summenformel C6H5BrO2S
Molekulargewicht (g/mol) 221.068
MDL-Nummer MFCD00173839
InChI-Schlüssel PEGSJNCGPSIJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-2-thiophenecarboxylate, maybridge3_006386, ksc494q2p, 2-methoxycarbonyl-3-bromothiophene, methyl-3-bromothiophene carboxylate, methyl 3-bromanylthiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2740074
IUPAC-Name Methyl-3-Bromthiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=C(C=CS1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyle3-bromothiophene-2-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 221.07
Reinheit (%) 97%