Learn More
Methyl-2-chlor-3,4-dimethoxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10744763
Click to view available options
Menge:
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyle2-chloro-3, 4-dimethoxybenzoate
CAS 175136-01-3
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C10H11ClO4
MDL-Nummer MFCD00085114
Menge 10 g
Synonym maybridge1_001981, benzoic acid,2-chloro-3,4-dimethoxy-, methyl ester
InChI-Schlüssel RYYAHUFRPCBHCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)OC)Cl)OC
IUPAC-Name Methyl2-Chlor-3,4-dimethoxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 230.644
PubChem CID 2774981
Formelmasse 230.65
Reinheit (%) 97%