Learn More
Methyle2-(acetylamino)-5-Nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10180932
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
CAS 5409-45-0
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H10N2O5
MDL-Nummer MFCD00157624
Menge 10 g
Synonym methyl 2-acetylamino-5-nitrobenzoate, acmc-20akiu, maybridge1_006182, methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate, methyl2-acetylamino-5-nitrobenzoate, 2-acetyl-amino-5-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,2-acetylamino-5-nitro-, methyl ester
InChI-Schlüssel HAKPLTBAUCAFMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-2-acetamido-5-nitrobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 238.199
PubChem CID 224172
Formelmasse 238.2
Reinheit (%) 97%