Learn More
Methylcyclohexan, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10031180
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-87-2
Summenformel C7H14
Molekulargewicht (g/mol) 98.19
MDL-Nummer MFCD00001497
InChI-Schlüssel UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
PubChem CID 7962
IUPAC-Name Methylcyclohexan
SMILES CC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylcyclohexane
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -126.3°C
Dichte 0.7700g/mL
Siedepunkt 101.0°C
Flammpunkt −3°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11CH3
Brechungsindex 1.4210 to 1.4230
Menge 2.5 L
Beilstein 05, 29
Merck Index 15, 6118
Relative Dichte 0.77
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,benzene,carbon tetrachloride,,ether,ethanol
Formelmasse 98.19
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit