Learn More
Methylaminoacetonitrilhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431388
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25808-30-4
Summenformel C3H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 106.553
MDL-Nummer MFCD00012587
InChI-Schlüssel DFKBQHBEROHUNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylaminoacetonitrile hydrochloride, 2-methylamino acetonitrile hydrochloride, acetonitrile, methylamino-, monohydrochloride, sarcosinenitrile hydrochloride, n-methylaminoacetonitrile hydrochloride, acetonitrile, 2-methylamino-, hydrochloride 1:1, methylamino acetonitrilhydrochlorid, methylaminoacetonitrile, hydrochloride, methylaminoacetonitrilehydrochloride, cyanomethyl methyl ammonium chloride
PubChem CID 117641
IUPAC-Name 2-(Methylamino)acetonitril;hydrochlorid
SMILES CNCC#N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylaminoacetonitrile hydrochloride
Schmelzpunkt 103°C to 106°C
Strukturformel CH3NHCH2CN·HCl
Menge 5 g
Beilstein 3908975
Formelmasse 106.55
Reinheit (%) 99%