Learn More
Methylundecanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10421484
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1731-86-8
Summenformel C12H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.32
MDL-Nummer MFCD00008957
InChI-Schlüssel XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanoic acid methyl ester, undecanoic acid, methyl ester, methyl n-undecanoate, unii-k67yz97w6c, undecanoic acid methylester, n-undecanoic acid methyl ester, methyl undecanoate, acmc-209e5z, undecanoic acid, methylester, 3-02-00-00858 beilstein handbook reference
PubChem CID 15607
ChEBI CHEBI:87527
IUPAC-Name Methylundecanoat
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl undecanoate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8720g/mL
Siedepunkt 246°C to 248°C
Flammpunkt 109°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)9CO2CH3
Brechungsindex 1.429
Menge 5 g
Relative Dichte 0.872
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 200.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl undecanoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.