Learn More
Methylthiosalicylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442030
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4892-02-8
MDL-Nummer MFCD00060678
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl thiosalicylate
Dichte 1.223
Siedepunkt 98°C to 100°C (2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C8H7ClO2
Brechungsindex 1.592
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 3-chloroanisaldehyde, 3-chloro-p-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-methoxy, 3-chloro-4-methoxybenzenecarbaldehyde, 3-chloro-4-methoxy-benzaldehyde, pubchem2638, acmc-1ap2w, 3-chloro-4-methoxybenzaldehyde
InChI-Schlüssel WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)Cl
IUPAC-Name 3-Chlor-4-methoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
PubChem CID 78619
Formelmasse 168.21
Reinheit (%) 97%