Learn More
Methylesuccinylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396824
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1490-25-1
Summenformel C5H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 150.56
MDL-Nummer MFCD00000750
InChI-Schlüssel SRXOJMOGPYFZKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloro-4-oxobutyrate, methyl 3-chloroformyl propionate, 3-carbomethoxypropionyl chloride, methyl 4-chloro-4-oxo-butanoate, 3-carbomethoxy propionyl chloride, butanoic acid, 4-chloro-4-oxo-, methyl ester, methoxycarbonylpropionyl chloride, 4-chloro-4-oxo-butanoicacimethylester, succinic acid monomethyl ester chloride, 4-chloro-4-oxobutyric acid methyl ester
PubChem CID 73888
IUPAC-Name Methyl-4-Chlor-4-Oxobutanoat
SMILES COC(=O)CCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl succinyl chloride
Dichte 1.2320g/mL
Siedepunkt 58°C to 65°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 73°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3O2CCH2CH2COCl
Brechungsindex 1.4402
Menge 5 g
Beilstein 02, II, 553
Relative Dichte 1.232
Formelmasse 150.56
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl succinyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.